Learn More
(1RS)-2-[(1,1-dimetiletil)amino]-1-[4-hidroxi-3-(metoximetil)fenil]etanol, Mikromol™
Descripción
(1RS)-2-[(1,1-dimetiletil)amino]-1-[4-hidroxi-3-(metoximetil)fenil]etanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | alpha-[{(1,1-Dimethylethyl)amino}methyl]-4-hydroxy-3-(methoxymethyl)-benzenemethanol |
| CAS | 18910-70-8 |
| Nombres de analitos o componentes | alpha-[{(1,1-Dimethylethyl)amino}methyl]-4-hydroxy-3-(methoxymethyl)-benzenemethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H23 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenemethanol, α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-3-(methoxymethyl)-, Benzyl alcohol, α-[(tert-butylamino)methyl]-4-hydroxy-3-(methoxymethyl)- (8CI), (1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(methoxymethyl)phenyl]ethanol, alpha-[{(1,1-Dimethylethyl)amino}methyl]-4-hydroxy-3-(methoxymethyl)-benzenemethanol, O-Methyl Albuterol, Levalbuterol RC C (USP), Levalbuterol Related Compound C, Salbutamol Sulfate Impurity M, Salbutamol Impurity M |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H23NO3/c1-14(2,3)15-8-13(17)10-5-6-12(16)11(7-10)9-18-4/h5-7,13,15-17H,8-9H2,1-4H3 |
| SMILES | COCc1cc(ccc1O)C(O)CNC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(terc-butilamino)-1-hidroxietil]-2-(metoximetil)fenol |
| Mostrar más |