Learn More
(1RS)-2-[(1,1-dimetiletil)amino]-1-[4-(benciloxi)-3-(hidroximetil)fenil]etanol, Mikromol™
Descripción
(1RS)-2-[(1,1-dimetiletil)amino]-1-[4-(benciloxi)-3-(hidroximetil)fenil]etanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1RS)-2-((1,1-Dimethylethyl)amino)-1-(4-(benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)phenyl)ethanol |
| CAS | 56796-66-8 |
| Nombres de analitos o componentes | (1RS)-2-((1,1-Dimethylethyl)amino)-1-(4-(benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)phenyl)ethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H27 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Salbutamol Sulphate Imp. I (EP), Salbutamol Imp. I (EP), Levalbuterol USP Related Compound F, Levalbuterol USP RC F, (1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-(benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanoSalbutamol Sulphate Imp. I (EP), Salbutamol Imp. I (EP), Levalbuterol USP Related Compound F, Levalbuterol USP RC F, (1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[4-(benzyloxy)-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol, Levalbuterol Related Compound F, Salbutamol Impurity I, Salbutamol Sulfate Impurity I, Salbutamol Impurity Il |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27NO3/c1-20(2,3)21-12-18(23)16-9-10-19(17(11-16)13-22)24-14-15-7-5-4-6-8-15/h4-11,18,21-23H,12-14H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(CO)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(terc-butilamino)-1-[3-(hidroximetil)-4-fenilmetoxifenil]etanol |
| Mostrar más |