Learn More
(1RS)-1-fenil-1-(piridin-2-il)etanol N-óxido, Mikromol™
Código de producto. 30051380
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051380 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051380 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0101.110025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(1RS)-1-Fenil-1-(piridin-2-il)etanol N-Óxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol N-Oxide
CAS 100393-43-9
Nombres de analitos o componentes (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H13 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol N-Oxide, alpha-Methyl-alpha-phenyl-2-pyridinemethanol 1-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13NO2/c1-13(15,11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-14(12)16/h2-10,15H,1H3
SMILES CC(O)(c1ccccc1)c2cccc[n+]2[O-]
Nombre IUPAC 1-(1-oxidopiridin-1-io-2-il)-1-feniletanol
Peso molecular (g/mol) 215.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0946 g/mol