Learn More
Clorhidrato de (1RS)-1-fenil-1-(piridin-2-il)etanol, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (1RS)-1-fenil-1-(piridin-2-il)etanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol Hydrochloride |
| CAS | 879671-67-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H13 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Doxylamine Hydrogen Succinate Imp. B (EP), Doxylamine Imp. B (EP), (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol Hydrochloride, Doxylamine Hydrogen Succinate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Doxylamine Hydrogen Succinate Impurity B as Hydrochloride, Doxylamine Impurity B as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13NO.ClH/c1-13(15,11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-14-12;/h2-10,15H,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(O)(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | 1-fenil-1-piridin-2-iletanol;clorhidrato |
| Mostrar más |