Learn More
(1RS)-1-[(Dimetilamino)metil]-1-fenilpropil 3,4,5-Trimetoxibenzoato, Mikromol™
Descripción
3,4,5-trimetoxibenzoato de (1RS)-1-[(dimetilamino)metil]-1-fenilpropilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1RS)-1-((Dimethylamino)methyl)-1-phenylpropyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate |
| CAS | 92414-09-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (1RS)-1-((Dimethylamino)methyl)-1-phenylpropyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C22 H29 N O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Trimebutine Imp. D (EP), (1RS)-1-[(Dimethylamino)methyl]-1-phenylpropyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate, Trimebutine Maleate Impurity D, Trimebutine Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H29NO5/c1-7-22(15-23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5/h8-14H,7,15H2,1-6H3 |
| SMILES | CCC(CN(C)C)(OC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3,4,5-trimetoxibenzoato de [1-(dimetilamino)-2-fenilbutan-2-ilo] |
| Mostrar más |