Learn More
3-[[2'-(1-etil-1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]-2-oxo-2,3-dihidro-1H-bencimidazol-4-carboxilato de (1RS)-1-[[(Ciclohexiloxi)carbonil]-oxi]etilo, Mikromol™
Descripción
3-[[2'-(1-etil-1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]-2-oxo-2,3-dihidro-1H-bencimidazol-4-carboxilato de (1RS)-1-[[(Ciclohexiloxi)carbonil]-oxi]etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Desethoxy-2-hydroxy-1H-1-Ethyl Candesartan Cilexetil |
| CAS | 1185255-99-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Desethoxy-2-hydroxy-1H-1-Ethyl Candesartan Cilexetil |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C33 H34 N6 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid, 3-[[2'-(1-ethyl-1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2,3-dihydro-2-oxo-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, Candesartan Cilexetil Imp. C (EP), Candesartan Cilexetil Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H34N6O6/c1-3-39-30(35-36-37-39)26-13-8-7-12-25(26)23-18-16-22(17-19-23)20-38-29-27(14-9-15-28(29)34-32(38)41)31(40)43-21(2)44-33(42)45-24-10-5-4-6-11-24/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,34,41) |
| SMILES | CCn1nnnc1c2ccccc2c3ccc(CN4C(=O)Nc5cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC6CCCCC6)c45)cc3 |
| Nombre IUPAC | 3-[[4-[2-(1-etiltetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]-2-oxo-1H-benzimidazol-4-carboxilato de 1-ciclohexiloxicarboniloxietilo |
| Mostrar más |