Learn More
2-Oxo-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-il-)-bifenil-4-il]metil]-2,3-dihidro-1H-bencimidazol-4-carboxilato de (1RS)-1-[[(Ciclohexiloxi)carbonil]-oxi]etilo, Mikromol™
Código de producto. 30050884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050884 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050884 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0776.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Oxo-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-il-)-bifenil-4-il]metil]-2,3-dihidro-1H-bencimidazol-4-carboxilato de (1RS)-1-[[(Ciclohexiloxi)carbonil]-oxi]etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material O-Desethyl Candesartan Cilexetil
CAS 869631-11-8
Nombres de analitos o componentes O-Desethyl Candesartan Cilexetil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C31 H30 N6 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo O-Desethyl Candesartan Cilexetil, (1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 2-Oxo-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl-)-biphenyl-4-yl]methyl]-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-4-carboxylate, 1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid, 2,3-dihydro-2-oxo-3-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, 1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid, 2,3-dihydro-2-oxo-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester (9CI), Candesartan Cilexetil Imp. B (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C31H30N6O6/c1-19(42-31(40)43-22-8-3-2-4-9-22)41-29(38)25-12-7-13-26-27(25)37(30(39)32-26)18-20-14-16-21(17-15-20)23-10-5-6-11-24(23)28-33-35-36-34-28/h5-7,10-17,19,22H,2-4,8-9,18H2,1H3,(H,32,39)(H,33,34,35,36)
SMILES CC(OC(=O)OC1CCCCC1)OC(=O)c2cccc3NC(=O)N(Cc4ccc(cc4)c5ccccc5c6nnn[nH]6)c23
Nombre IUPAC 2-oxo-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]-1H-bencimidazol-4-carboxilato de 1-ciclohexiloxicarboniloxietilo
Peso molecular (g/mol) 582.61
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 582.2227 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.