Learn More
2-Etoxi-1-[[2'-(2-etil-2H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il]metil]-1H-bencimidazol-7-carboxilato de (1RS)-1-[[(Ciclohexiloxi)carbonil]-oxi]etilo, Mikromol™
Descripción
2-Etoxi-1-[[2'-(2-etil-2H-tetrazol-5-il)-bifenil-4-il]metil]-1H-bencimidazol-7-carboxilato de (1RS)-1-[[(Ciclohexiloxi)carbonil]-oxi]etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2H-2-Ethyl Candesartan Cilexetil |
| CAS | 914613-36-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2H-2-Ethyl Candesartan Cilexetil |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C35 H38 N6 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, (1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Candesartan Cilexetil Imp. F (EP), (1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Candesartan Cilexetil Related Compound F, Candesartan Cilexetil Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H38N6O6/c1-4-41-38-32(37-39-41)28-15-10-9-14-27(28)25-20-18-24(19-21-25)22-40-31-29(16-11-17-30(31)36-34(40)44-5-2)33(42)45-23(3)46-35(43)47-26-12-7-6-8-13-26/h9-11,14-21,23,26H,4-8,12-13,22H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)c5ccccc5c6nnn(CC)n6 |
| Nombre IUPAC | 2-etoxi-3-[[4-[2-(2-etiltetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxilato de 1-ciclohexiloxicarboniloxietilo |
| Mostrar más |