Learn More
(1RS)-1-(6-Metoxinaftalen-2-il)etanol, Mikromol™
Descripción
(1RS)-1-(6-Metoxinaftalen-2-il)etanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol |
| CAS | 77301-42-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H14 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol, Naproxen Imp. K (EP), Naproxen USP Related Compound K, Naproxen USP RC K, Naproxen Related Compound K, Naproxen Impurity K |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-9,14H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)O |
| Nombre IUPAC | 1-(6-metoxinaftalen-2-il)etanol |
| Mostrar más |