Learn More
(1RS)-1-(6-Metoxi-2-naftil)etanol (Impureza de Naproxeno K), TRC
Código de producto. 17993995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17993995 50 mg 50 miligramos
17985005 25 mg 25 miligramos
17974935 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17993995 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26474050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77301-42-9
Fórmula molecular C13H14O2
Peso molecular (g/mol) 202.25
Sinónimo (1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol, Naproxen Imp. K (EP)
Nombre IUPAC 1-(6-metoxinaftalen-2-il)etanol
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1RS)-1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol (Naproxen Impurity K)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-9,14H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0994
Porcentaje de pureza >95%