Learn More
(1RS)-1-(4-hidroxi-3-metilfenil)-2-[[6-(4-fenilbutoxi)hexil]amino]etanol, Mikromol™
Descripción
(1RS)-1-(4-hidroxi-3-metilfenil)-2-[[6-(4-fenilbutoxi)hexil]amino]etanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-((6-(4-phenylbutoxy)hexyl)amino)ethanol |
| CAS | 1391054-40-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-((6-(4-phenylbutoxy)hexyl)amino)ethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H37 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Salmeterol Xinafoate Imp. F (EP), (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol, 4-hydroxy-3-methyl-alpha-[[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]benzenemethanol, GR 53555X, Ph Eur Salmeterol Impurity F, GR 53555X, Salmeterol Xinafoate Impurity F, Salmeterol Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H30INO3.ClH/c1-4-7-11-23-24(19-10-8-9-12-21(19)30-23)25(28)18-13-14-22(20(26)17-18)29-16-15-27(5-2)6-3;/h8-10,12-14,17H,4-7,11,15-16H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cc1cc(ccc1O)C(O)CNCCCCCCOCCCCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-[1-hidroxi-2-[6-(4-fenilbutoxi)hexilamino]etil]-2-metilfenol |
| Mostrar más |