Learn More
(1RS)-1-[4-hidroxi-3-(hidroximetil)fenil]-2-[[6-(2-feniletoxi)hexil]amino]etanol, Mikromol™
Descripción
(1RS)-1-[4-hidroxi-3-(hidroximetil)fenil]-2-[[6-(2-feniletoxi)hexil]amino]etanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl)-2-((6-(2-phenylethoxy)hexyl)amino)ethanol |
| CAS | 94749-02-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (1RS)-1-(4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl)-2-((6-(2-phenylethoxy)hexyl)amino)ethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H33 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Salmeterol Xinafoate Imp. B (EP), (1RS)-1-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(2-phenylethoxy)hexyl]amino]ethanol, GR 31354X, Salmeterol Xinafoate Impurity B, Salmeterol Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H33NO4/c25-18-21-16-20(10-11-22(21)26)23(27)17-24-13-6-1-2-7-14-28-15-12-19-8-4-3-5-9-19/h3-5,8-11,16,23-27H,1-2,6-7,12-15,17-18H2 |
| SMILES | OCc1cc(ccc1O)C(O)CNCCCCCCOCCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(hidroximetil)-4-[1-hidroxi-2-[6-(2-feniletoxi)hexilamino]etil]fenol |
| Mostrar más |