Learn More
Clorhidrato de (1RS)-1-(4-fluorofenil)-1-[3-(metilamino)propil]-1,3-dihidroisobenzofuran-5-carbonitrilo (clorhidrato de desmetilcitalopram), Mikromol™
Código de producto. 17911306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17911306 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17911306 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0242.090025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (1RS)-1-(4-fluorofenil)-1-[3-(metilamino)propil]-1,3-dihidroisobenzofuran-5-carbonitrilo (clorhidrato de desmetilcitalopram)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desmethylcitalopram Hydrochloride
CAS 97743-99-2
Nombres de analitos o componentes Desmethylcitalopram Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H19 F N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Citalopram Hydrobromide Imp. D (EP), Citalopram Imp. D (EP), Citalopram USP Related Compound D, Citalopram USP RC D, (1RS)-1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrochloride, Citalopram Hydrobromide Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylcitalopram Hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-(methylamino)propyl]-5-isobenzofurancarbonitrile monohydrochloride, Lu 11-109C, Citalopram Related Compound D as Hydrochloride, Citalopram Hydrobromide Impurity D as Hydrochloride, Escitalopram Oxalate Impurity D as Hydrochloride, Citalopram Impurity D as Hydrochloride, Escitalopram Impurity D as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19FN2O.ClH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H
SMILES Cl.CNCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-1-[3-(metilamino)propil]-3H-2-benzofuran-5-carbonitrilo;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 346.83
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 346,1248 g/mol