Learn More
(1RS)-1-[4-(1,1-Dimetiletil)-fenil]-4-[4-(difenilmetil)piperidin-1-il]butan-1-ol, Mikromol™
Descripción
(1RS)-1-[4-(1,1-Dimetiletil)-fenil]-4-[4-(difenilmetil)piperidin-1-il]butan-1-ol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1RS)-1-(4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl)-4-(4-(diphenylmethyl)piperidin-1-yl)butan-1-ol |
| CAS | 1632048-95-3 |
| Nombres de analitos o componentes | (1RS)-1-(4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl)-4-(4-(diphenylmethyl)piperidin-1-yl)butan-1-ol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C32 H41 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Terfenadine Imp. B (EP), (1RS)-1-[4-(1,1-Dimethylethyl)-phenyl]-4-[4-(diphenylmethyl)piperidin-1-yl]butan-1-ol, Terfenadine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO3.ClH/c1-5-18-14(16)13(10-15(2)3)11-6-8-12(17-4)9-7-11;/h6-9,13H,5,10H2,1-4H3;1H |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-benzhidrilpiperidin-1-il)-1-(4-terc-butilfenil)butan-1-ol |
| Mostrar más |