Learn More
(1RS)-1-[3-(Dimetilamino)propil]-1-hidroxi-1,3-dihidro-2-benzofuran-5-carbonitrilo, Mikromol™
Descripción
(1RS)-1-[3-(Dimetilamino)propil]-1-hidroxi-1,3-dihidro-2-benzofuran-5-carbonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile |
| CAS | 2102609-59-4 |
| Nombres de analitos o componentes | (1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H18 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1,3-dihydro-1-hydroxy-, (1RS)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N2O2/c1-16(2)7-3-6-14(17)13-5-4-11(9-15)8-12(13)10-18-14/h4-5,8,17H,3,6-7,10H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCCC1(O)OCc2cc(ccc12)C#N |
| Nombre IUPAC | 1-[3-(dimetilamino)propil]-1-hidroxi-3H-2-benzofuran-5-carbonitrilo |
| Mostrar más |