Learn More
(1RS)-1-(2,4-Diclorofenil)-2-(1H-imidazol-1-il)etanol, Mikromol™
Descripción
(1RS)-1-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-imidazol-1-il)etanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imidazol-1-yl ethanol |
| CAS | 24155-42-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-imidazol-1-yl ethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H10 Cl2 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Econazole Nitrate Imp. A (EP), Enilconazole Imp. E (EP), Isoconazole Nitrate Imp. A (EP), Miconazole Nitrate Imp. A (EP), Tioconazole Imp. D (EP), Econazole USP Related Compound A, Econazole USP RC A, (1RS)-1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanol, Econazole Related Compound A, Econazole Nitrate Impurity A, Enilconazole Impurity E, Isoconazole Impurity B, Isoconazole Nitrate Impurity A, Miconazole Impurity A, Miconazole Nitrate Impurity A, Sertaconazole Nitrate Impurity A, Tioconazole Impurity D, Econazole Impurity A, Isoconazole Impurity A, Miconazole Impurity A, Sertaconazole Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10Cl2N2O/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(16)6-15-4-3-14-7-15/h1-5,7,11,16H,6H2 |
| SMILES | OC(Cn1ccnc1)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| Nombre IUPAC | 1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletanol |
| Mostrar más |