Learn More
(1RS)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-carbonitrilo (alfa-cianotetralina), Mikromol™
Descripción
(1RS)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-carbonitrilo (alfa-cianotetralina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1RS)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile (alpha-Cyanotetraline) |
| CAS | 56536-96-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (1RS)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile (alpha-Cyanotetraline) |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C11H11N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Tetryzoline Hydrochloride Imp. A (EP), Tetryzoline Imp. A (EP), (1RS)-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene-1-carbonitrile, alpha-Cyanotetraline, Tetryzoline Hydrochloride Impurity A, Tetryzoline Impurity A |
| SMILES | N#CC1CCCc2ccccc12 |
| Peso molecular (g/mol) | 157.21 |
| Cantidad | 100 mg |