Learn More
Clorhidrato de (1RS)-1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-N,N-dimetilpentan-1-amina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (1RS)-1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-N,N-dimetilpentan-1-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1RS)-1-(1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl)-N,N-dimethylpentan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 2727060-94-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (1RS)-1-(1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl)-N,N-dimethylpentan-1-amine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H26 Cl N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (1RS)-1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N-dimethylpentan-1-amine Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. C (Pharmeuropa) as Hydrochloride, Sibutramine Related Compound C as Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity C, Sibutramine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26ClN.ClH/c1-4-5-7-16(19(2)3)17(12-6-13-17)14-8-10-15(18)11-9-14;/h8-11,16H,4-7,12-13H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCCC(N(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-N,N-dimetilpentan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |