Learn More
Clorhidrato de (1RS)-1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-N,3-dimetilbutan-1-amina (clorhidrato de N-monodesmetilsibutramina), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (1RS)-1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-N,3-dimetilbutan-1-amina (clorhidrato de N-monodesmetilsibutramina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desmethylsibutramine Hydrochloride |
| CAS | 84467-94-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Desmethylsibutramine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H24 Cl N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (1RS)-1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,3-dimethylbutan-1-amine Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. D (Pharmeuropa) as Hydrochloride, N-Monodesmethylsibutramine Hydrochloride, Desmethylsibutramine Hydrochloride, Sibutramine Related Compound D as Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity D, Sibutramine Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24ClN.ClH/c1-12(2)11-15(18-3)16(9-4-10-16)13-5-7-14(17)8-6-13;/h5-8,12,15,18H,4,9-11H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CNC(CC(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-N,3-dimetilbutan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |