Learn More
Clorhidrato de (1RS)-1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-3-metilbutan-1-amina (clorhidrato de N,N-didesmetilsibutramina), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (1RS)-1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-3-metilbutan-1-amina (clorhidrato de N,N-didesmetilsibutramina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N-Didesmethylsibutramine Hydrochloride |
| CAS | 84484-78-6 |
| Nombres de analitos o componentes | N,N-Didesmethylsibutramine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H22 Cl N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (1RS)-1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutan-1-amine Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. G (Pharmeuropa) as Hydrochloride, N,N-Didesmethylsibutramine Hydrochloride, Didesmethylsibutramine Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity G, Sibutramine Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22ClN.ClH/c1-11(2)10-14(17)15(8-3-9-15)12-4-6-13(16)7-5-12;/h4-7,11,14H,3,8-10,17H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)CC(N)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-3-metilbutan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |