Learn More
Clorhidrato de (1RS)-1-[1-(2-clorofenil)ciclobutil]-N,N,3-trimetilbutan-1-amina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de (1RS)-1-[1-(2-clorofenil)ciclobutil]-N,N,3-trimetilbutan-1-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1RS)-1-(1-(2-Chlorophenyl)cyclobutyl)-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 2724727-26-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (1RS)-1-(1-(2-Chlorophenyl)cyclobutyl)-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H26 Cl N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (1RS)-1-[1-(2-Chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan-1-amine Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. A (Pharmeuropa) as Hydrochloride, Sibutramine Related Compound A as Hydrochloride, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity A, Sibutramine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H26ClN.ClH/c1-13(2)12-16(19(3)4)17(10-7-11-17)14-8-5-6-9-15(14)18;/h5-6,8-9,13,16H,7,10-12H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2ccccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 1-[1-(2-clorofenil)ciclobutil]-N,N,3-trimetilbutan-1-amina;clorhidrato |
| Mostrar más |