Learn More
1R-trans-permetrínico, TRC
Código de producto. 30133631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133631 10 g 10 g
30008035 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133631 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP28771510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55701-03-6
Fórmula molecular C8 H10 Cl2 O2
Peso molecular (g/mol) 209.07
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (1R,3S)-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (1R-trans)-, (1R)-(+)-trans-Permethrinic acid, 1R-trans-Permethric acid, 1R-trans-Permethrinic acid, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (1R-trans)-, (1R,3S)-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, (1R)-(+)-trans-Permethrinic acid, (1R)-trans-3-(2,2-Dichloro-1-ethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, (1R)-trans-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, 1R-trans-Permethric acid, 1R-trans-Permethrinic acid, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (1R,3S)-
Nombre IUPAC (1R,3S)-3-(2,2-dicloroetil)-2,2-dimetilciclopropano-1-ácido carboxílico
SMILES CC1(C)[C@@H](C=C(Cl)Cl)[C@@H]1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1R-trans-Permethrinic Acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10Cl2O2/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3,(H,11,12)/t4-,6+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0058