Learn More
(1R)-trans-Lambda-Cialotrina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R)-trans-Lambda-Cyhalothrin |
| CAS | 76703-67-8 |
| Fórmula molecular | C23H19ClF3NO3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (1R,3S)-3-[(1Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propen-1-yl]-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid (R)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester, [1R-[1α(R*),3β(Z)]]-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/b19-12-/t17-,18+,20+/m1/s1 |
| SMILES | O=C([C@H]1C(C)(C)[C@@H]1/C=C(Cl)/C(F)(F)F)O[C@@H](C#N)C2=CC=CC(OC3=CC=CC=C3)=C2 |
| Nombre IUPAC | (R)-ciano(3-fenoxifenil)metilo (1R,3S)-3-((Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-il)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 449.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 449.1 |