Learn More
(1R)-trans-Gamma-Cihalotorina, TRC
Código de producto. 30367339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30367339 5 mg
30349077 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367339 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9898505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76703-66-7
Fórmula molecular C23H19ClF3NO3
Peso molecular (g/mol) 449.85
Sinónimo (1R,3S)-3-[(1Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester, [1R-[1α(S*),3β(Z)]]-3-[(1Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid (S)-cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester, (-)-(1R)-trans-γ-Cyhalothrin
Nombre IUPAC (S)-ciano(3-fenoxifenil)metil (1R,3S)-3-((Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-il)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato
SMILES FC(F)(F)/C(Cl)=C/[C@@H]1[C@H](C1(C)C)C(O[C@@H](C2=CC(OC3=CC=CC=C3)=CC=C2)C#N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R)-trans-gamma-Cyhalothrin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/b19-12-/t17-,18-,20+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.1