Learn More
(1R)-trans-4-[N-Boc-1-aminoetil]-N-4-piridinil-ciclohexanecarboxamida (~90% R), TRC
Código de producto. 17913715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17913715 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 17913715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6188005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R)-trans-4-[N-Boc-1-aminoethyl]-N-4-pyridinyl-cyclohexanecarboxamide
CAS 671816-04-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C19H29N3O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo [(1R)-1-[trans-4-[(4-Pyridinylamino)carbonyl]cyclohexyl]ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, N-Boc-Y-27632
Fórmula InChI InChI=1S/C19H29N3O3/c1-13(21-18(24)25-19(2,3)4)14-5-7-15(8-6-14)17(23)22-16-9-11-20-12-10-16/h9-15H,5-8H2,1-4H3,(H,21,24)(H,20,22,23)/t13-,14?,15?/m1/s1
SMILES C[C@H](C1CCC(CC1)C(=O)NC2=CC=NC=C2)NC(=O)OC(C)(C)C
Nombre IUPAC tert-butil N-[(1R)-1-[4-(piridina-4-ilcarbamoil)ciclohexil]etilcarbamato
Peso molecular (g/mol) 347.45
Porcentaje de pureza >95%