Learn More
Monohidrato glioxilato (1R)-(-)-mentílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11384076 100 g 100 g
11364076 5 g 5 g
11374076 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11384076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19208.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 111969-64-3 | C12H22O4 | 230.304 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111969-64-3
Fórmula molecular C12H22O4
Peso molecular (g/mol) 230.304
Número MDL MFCD00792503
Clave InChI BWZMJRSMHQDFIT-KXUCPTDWSA-N
Sinónimo 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate, l-menthyl glyoxylate hydrate, 1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexyl dihydroxy-acetate, l-menthyl glyoxylate, l-menthylglyoxylate hydrate, --menthyl 2,2-dihydroxyacetate, 1r,2s,5r-5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexyl di, 2,2-dihydroxyacetic acid 1r,3r,4s-p-menth-3-yl ester, 1r,2s,5r-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl 2,2-dihydroxyacetate, 2,2-dihydroxyacetic acid 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl ester
PubChem CID 7373179
Nombre IUPAC 2,2-dihidroxiacetato de [(1R,2S,5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexilo]
SMILES CC1CCC(C(C1)OC(=O)C(O)O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R)-(-)-Menthyl glyoxylate monohydrate
Punto de fusión 76°C to 80°C
Densidad 1.182
Punto de ebullición 95°C to 96°C (0.3 mmHg)
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Beilstein 5637371
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica −75° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.31 (212.29 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%