Learn More
(1R)-(-)-Menthyl chloroformate, 90+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11312597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312597 25 g 25 g
11302597 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11739.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14602-86-9
Fórmula molecular C11H19ClO2
Peso molecular (g/mol) 218.72
Número MDL MFCD00009694,MFCD00190089
Clave InChI KIUPCUCGVCGPPA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1r---menthyl chloroformate, --menthyl chloroformate, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl carbonochloridate, --menthylchloroformate, pubchem8110, ?-menthyl chloroformate, --chloroformyloxy-p-menthane, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexylcarbonochloridate, 1r,2s,5r-5-methyl-2-propan-2-yl cyclohexyl chloroformate, 1r---menthyl chloroformate, optical purity ee glc
PubChem CID 7014897
SMILES CC(C)C1CCC(C)CC1OC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R)-(-)-Menthyl chloroformate
Densidad 1.025
Punto de ebullición 108°C to 109°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Índice de refracción 1.458
Cantidad 25 g
Número UN UN3277
Beilstein 2414686
Sensibilidad Moisture sensitive
Rotación óptica −82° (c=1 in Chloroform)
Nombre IUPAC 5-methyl-2-(propan-2-yl)cyclohexyl carbonochloridate
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.73
Porcentaje de pureza 95%