Learn More
(1R)-(–)-acetato de mentilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348965 250 mg 250 miligramos
11338965 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348965 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14095.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2623-23-6 | C12H22O2 | 198.306 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2623-23-6
Fórmula molecular C12H22O2
Peso molecular (g/mol) 198.306
Número MDL MFCD00001482
Clave InChI XHXUANMFYXWVNG-OIKLOGQESA-N
Sinónimo 1r---menthyl acetate, 5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl acetate, --menthylacetate, --1r-menthyl acetate
PubChem CID 12732529
Nombre IUPAC [(5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexil] acetato
SMILES CC1CCC(C(C1)OC(=O)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R)-(-)-Menthyl acetate
Densidad 0.925
Punto de ebullición 229°C to 231°C
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Índice de refracción 1.447
Cantidad 250 mg
Beilstein 2208505
Índice Merck 14,5839
Rotación óptica −80.5° (c=8 in Benzene)
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.31
Porcentaje de pureza 98%