Learn More
[1R-(exo,exo)]-8-Metil-3-fenil-8-azabiciclo[3.2.1]octano-2-carboxílico Éster Metílico, TRC
Código de producto. 30472478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472478 25 mg 25 miligramos
30475388 5 mg 5 miligramos
30469326 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30472478 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33111025MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50372-80-0
Fórmula molecular C16H21NO2
Peso molecular (g/mol) 259.34
Sinónimo Win 33065-2, Win 35065-2, (1R,2S,3S,5S)-8-Methyl-3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC metilo (1S,3S,4S,5R)-8-metil-3-fenil-8-azabiciclo[3.2.1]octano-4-carboxilato
SMILES COC(=O)[C@@H]1[C@H]2CC[C@@H](C[C@@H]1c3ccccc3)N2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [1R-(exo,exo)]-8-Methyl-3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic Acid Methyl Ester
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21NO2/c1-17-12-8-9-14(17)15(16(18)19-2)13(10-12)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12-15H,8-10H2,1-2H3/t12-,13+,14+,15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.1572