Learn More
(1R)-endo-(+)-fenchil alcohol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11302066 500 g 500 g
11392056 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03211.36
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 2217-02-9 | C4H4N2O5 | 160.085 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (1R)-endo-(+)-fenchil alcohol puede utilizarse ampliamente en productos químicos diarios como antitranspirante justo, suavizante textil y detergente líquido.También se puede esterificar con diferentes tipos de ácidos orgánicos para ampliar su uso en sabores y fragancias.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Guardar en un lugar fresco y seco.Incompatible con agentes oxidantes.Garantice una buena ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2217-02-9
Número MDL MFCD00003760
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol
Punto de fusión 37°C to 44°C
Punto de ebullición 201°C to 202°C
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Olor Camphor-like
Rotación óptica +10.5° (c = 10 in Ethanol)
Fórmula molecular C4H4N2O5
Beilstein 1850917
Sinónimo (+)-Fenchol; 1,3,3-Trimethyl-2-norbornanol
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI IAIHUHQCLTYTSF-MRTMQBJTSA-N
SMILES CC1(C2CCC(C2)(C1O)C)C
Nombre IUPAC (1S,3R,4R)-2,2,4-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ol
Peso molecular (g/mol) 154.25
PubChem CID 6997371
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 96%