Learn More
3-Oxima de (1R,E)-(+)-canforquinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15497917 5 g 5 g
15487917 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51034.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31571-14-9
Fórmula molecular C10H15NO2
Peso molecular (g/mol) 181.235
Número MDL MFCD00074848
Clave InChI YRNPDSREMSMKIY-WKEGUHRASA-N
Sinónimo anti-1r-+-camphorquinone3-oxime, 1s,4r-2-hydroxyimino-4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-3-one
PubChem CID 23308125
Nombre IUPAC (1R,4R)-2-hidroxiimino-4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ona
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2=NO)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,E)-(+)-Camphorquinone 3-oxime
Cantidad 5 g
Beilstein 3200377
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.23
Porcentaje de pureza 99%