Learn More
Ácido (1R-cis)-decametrinico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R-cis)-Decamethrinic Acid |
| CAS | 53179-78-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 H10 Br2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-, (1R,3R)-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-, (1R-cis)-, (1R-cis)-Decamethrinic acid, Deltamethric acid, Deltamethrinic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10Br2O2/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3,(H,11,12)/t4-,6-/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@@H](C=C(Br)Br)[C@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (1R,3R)-3-(2,2-dibromoetenil)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 297.97 |
| Mostrar más |