Learn More
(1R-cis)-Ácido Cihalotírico, TRC
Código de producto. 17913805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17913805 100 mg 100 miligramos
17943935 25 mg 25 miligramos
17914915 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17913805 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC422075100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76023-99-9
Fórmula molecular C9 H10 Cl F3 O2
Peso molecular (g/mol) 242.62
Sinónimo Bifenthrin free acid metabolite, (1R,3R)cyclopropanecarboxylic acid, -3-[(1Z)2-Chloro-3,3,3-trifluoropropen-1-yl]-2,2-dimethyl, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-, [1R-[1α,3α(Z)]]-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethyl-, (1R,3R)- (9CI), (1R)-cis-3-[(Z)-2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, (1R-cis)-Cyhalothric acid
Nombre IUPAC (1R,3R)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enilo]-2,2-dimetilciclopropano-1-ácido carboxílico
SMILES CC1(C)[C@@H](\C=C(/Cl)\C(F)(F)F)[C@H]1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bifenthrin free acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10ClF3O2/c1-8(2)4(6(8)7(14)15)3-5(10)9(11,12)13/h3-4,6H,1-2H3,(H,14,15)/b5-3-/t4-,6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0321