Learn More
Alfa Aesar™ (1R)-(-)-Canforquinona, 98 %
Código de producto. 11461097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11461097 5 g 5 g
11451097 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11461097 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B24092.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 10334-26-6
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD00064160,MFCD00082863,MFCD00064160,MFCD00082863
Clave InChI VNQXSTWCDUXYEZ-LDWIPMOCSA-N
Sinónimo 1r,4s-1,7,7-trimethylnorbornane-2,3-dione, 1r,4r-4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, 1s,4r-4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione
PubChem CID 16211789
Nombre IUPAC (4R)-4,7,7-trimetilbicíclico[2.2.1]heptano-2,3-diona
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R)-(-)-Camphorquinone
Punto de fusión 197°C to 202°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2327696
Rotación óptica −102° (c=2 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 98%