Learn More
(1R)-(+)-Alcanfor, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414290 25 g 25 g
11424290 100 g 100 g
11434290 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414290 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10708.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 464-49-3 | C10H16O | 152.24 g/mol
(1R)-(+)-Camphor is used as a chiral intermediate and auxiliary. It is also used as a skin antipruritic and as an anti-infective agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (1R)-(+)-alcanfor se usa como un intermedio quiral y auxiliar. También se utiliza como antiprurítico de la piel y como agente antiinfeccioso.
Solubilidad
Soluble en agua (0,1 g/l a 20 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 464-49-3
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.24
Número MDL MFCD00064149,MFCD00074738,MFCD00064149,MFCD00064149
Clave InChI DSSYKIVIOFKYAU-XVKPBYJWSA-N
Sinónimo +-camphor, d-camphor, 1r-+-camphor, r-camphor, +-bornan-2-one, r-+-camphor, 1r,4r-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, 1r,4r-camphor, camphor d, +-2-bornanone
PubChem CID 159055
ChEBI CHEBI:15396
Nombre IUPAC (1R,4R)-4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ona
SMILES CC1(C)[C@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R)- (+)-Camphor
Punto de fusión 175°C to 180°C
Densidad 0.99
Punto de ebullición 204°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Camphor-like
Cantidad 25 g
Número UN UN2717
Beilstein 2042745
Índice Merck 14,1732
Información de solubilidad Soluble in water (0.1g/L at 20°C).
Rotación óptica +43° (c=10 in ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (1R)-(+)-Camphor
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (+)-Camphor