Learn More
Ácido (1R)-(-)-alcanfor-10-sulfónico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467134 25 g 25 g
11477134 100 g 100 g
11487134 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467134 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21553.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35963-20-3 | C10H16O4S | 232.29 g/mol
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid, is used as a pharamaceutical intermediate and also used as a chiral derivative of Camp. It can also be used as resolving agents for chiral amines and other cations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (1R)-(-)-alcanfor-10-sulfónico se utiliza como intermediario farmacéutico y también como derivado quiral del AMPc. También puede usarse como agente de resolución para aminas quirales y otros cationes.
Solubilidad
Soluble en agua y una amplia variedad de sustancias orgánicas.
Notas
Higroscópico. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35963-20-3
Fórmula molecular C10H16O4S
Peso molecular (g/mol) 232.29
Número MDL MFCD00150753,MFCD00064158
Clave InChI MIOPJNTWMNEORI-MHPPCMCBSA-N
Sinónimo l--camphorsulfonic acid, 1r,4s-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonic acid, 1r---camphor-10-sulfonic acid, unii-y6075i4fxe, camphorsulfonic acid,-, l---camphor-10-sulfonic acid, s-camphorsulfonic acid, 1r,4s-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 hept-1-yl methanesulfonic acid, --camphor-10-sulfonic acid
PubChem CID 5771688
ChEBI CHEBI:55401
SMILES CC1(C)C2CC[C@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid
Punto de fusión ∼200°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 2809676
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,and a wide variety of organic substances.
Rotación óptica −21° (c=10 in Water)
Nombre IUPAC [(1R)-7,7-dimetil-2-oxobicíclico[2.2.1]heptan-1-il]ácido metanesulfónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.3
Porcentaje de pureza ≥98%