Learn More
(1R)-(+)-a-Pineno (~80% ee), TRC
Código de producto. 30133280
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133280 50 g 50 g
30135813 10 g 10 g
30004280 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133280 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP46661550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7785-70-8
Fórmula molecular C10 H16
Peso molecular (g/mol) 136.23
Sinónimo Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1R,5R)-, 2-Pinene, (1R,5R)-(+)- (8CI), Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, (1R)-, (+)-(1R)-α-Pinene, (+)-(1R,5R)-α-Pinene, (+)-2-Pinene, (+)-α-Pinene, (1R)-(+)-α-Pinene, (1R)-α-Pinene, (1R,5R)-(+)-α-Pinene, (1R,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (R)-(+)-α-Pinene, d-α-Pinene
Nombre IUPAC (1R,5R)-4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]hept-3-eno
SMILES C1=C(C)C2CC(C1)C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R)-(+)-alpha-Pinene
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252