Learn More
Éster metílico del ácido (1R,7aR)-2,3,5,7a-tetrahidro-1-hidroxi-1H-pirrolizina-7-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,7aR)-2,3,5,7a-Tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizine-7-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 25471-68-5 |
| Fórmula molecular | C9H13NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (1R-trans)-2,3,5,7a-Tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizine-7-carboxylic Acid Methyl Ester, 2,3,5,7abeta-Tetrahydro-1alpha-hydroxy-1H-pyrrolizine-7-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO3/c1-13-9(12)6-2-4-10-5-3-7(11)8(6)10/h2,7-8,11H,3-5H2,1H3/t7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)C1=CCN2CC[C@@H](O)[C@@H]12 |
| Nombre IUPAC | (7R,8R)-7-hidroxi-5,6,7,8-tetrahidro-3H-pirrolizina-1-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 183.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0895 |