Learn More
(1R,6R)-2,8-diazabiciclo[4.3.0]nonano (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,6R)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane |
| CAS | 151213-42-2 |
| Fórmula molecular | C7 H14 N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1H-Pyrrolo[3,4-b]pyridine, octahydro-, (4aR,7aR)-, 1H-Pyrrolo[3,4-b]pyridine, octahydro-, (4aR-cis)-, (1R,6R)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane, (4AR,7aR)-octahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine, (4aS,7aS)-Octahydro-6H-Pyrrolo[3,4-b]pyridine, [(4aR,7aR)-Octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14N2/c1-2-6-4-8-5-7(6)9-3-1/h6-9H,1-5H2/t6-,7+/m1/s1 |
| SMILES | C1CN[C@H]2CNC[C@H]2C1 |
| Nombre IUPAC | (4aR,7aR)-2,3,4,4a,5,6,7,7a-octahidro-1H-pirrolo[3,4-b]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 126.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.1157 |