Learn More
(1R,5S,6S)-rel-5-(1-Etilpropoxi)-7-oxabiciclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxílico Éster Metílico, TRC
Código de producto. 30388381
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30388381 100 mg 100 miligramos
30371505 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388381 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE925665100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1234858-94-6
Fórmula molecular C13 H20 O4
Peso molecular (g/mol) 240.3
Sinónimo 7-Oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic acid, 5-(1-ethylpropoxy)-, methyl ester, (1R,5S,6R)-rel-, (1R,5S,6S)-rel-5-(1-Ethylpropoxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic acid methyl ester, (1RS,5SR,6SR)-5-(1-Ethylpropoxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic acid methyl ester
Nombre IUPAC metilo (1S,5R,6S)-5-pentano-3-iloxi-7-oxabiciclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxilato
SMILES CCC(CC)O[C@@H]1C=C(C[C@@H]2O[C@H]12)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,5S,6S)-rel-5-(1-Ethylpropoxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic Acid Methyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20O4/c1-4-9(5-2)16-10-6-8(13(14)15-3)7-11-12(10)17-11/h6,9-12H,4-5,7H2,1-3H3/t10-,11+,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.1362