Learn More
(1R,5S,6R)-etil 5-(Pentan-3-iloxi)-7-oxabiciclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxilato, TRC
Código de producto. 30377974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377974 2.5 mg
30387301 25 mg
30385691 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9179902.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125971-95-1
Fórmula molecular C40 H47 F N2 O5
Peso molecular (g/mol) 654.81
Sinónimo 1,1-Dimethylethyl (4R-cis)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1-H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-di-methyl-1,3-dioxane-4-acetate
Nombre IUPAC tert-butil 2-[(4R,6R)-6-[2-[2-(4-fluorofenil)-3-fenil-4-(fenilcarbamoil)-5-propán-2-ilpirrrol-1-il]etilo-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il]acetato
SMILES CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H]5C[C@H](CC(=O)OC(C)(C)C)OC(C)(C)O5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dimethylethyl (4R-cis)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1-H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-di-methyl-1,3-dioxane-4-acetate
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C40H47FN2O5/c1-26(2)36-35(38(45)42-30-16-12-9-13-17-30)34(27-14-10-8-11-15-27)37(28-18-20-29(41)21-19-28)43(36)23-22-31-24-32(47-40(6,7)46-31)25-33(44)48-39(3,4)5/h8-21,26,31-32H,22-25H2,1-7H3,(H,42,45)/t31-,32-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 654.3469