Learn More
(1R,5R,6R)-5-(1-Etilpropoxi)-7-oxabiciclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxílico Éster Etílico, TRC
Código de producto. 30379881
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379881 5 mg
30374211 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30379881 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9256905MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1266663-89-1
Fórmula molecular C14H22O4
Peso molecular (g/mol) 254.32
Sinónimo Oseltamivir Impurity 3
Nombre IUPAC etil (1R,5R,6R)-5-(pentan-3-iloxi)-7-oxabiciclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxilato
SMILES O=C(OCC)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@H](O2)[C@H]2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,5R,6R)-5-(1-Ethylpropoxy)-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22O4/c1-4-10(5-2)17-11-7-9(14(15)16-6-3)8-12-13(11)18-12/h7,10-13H,4-6,8H2,1-3H3/t11-,12-,13+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.15