Learn More
Éster etílico del ácido (1R,5R,6R)-1-(1-etilpropoxi)-7-azabiciclo[4.1.0]hept-3-eno-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,5R,6R)-1-(1-Ethylpropoxy)-7-azabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 204255-02-7 |
| Fórmula molecular | C14H23NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Ethyl (1R,5R,6R)-5-(1-Ethylpropoxy)-7-azabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H23NO3/c1-4-10(5-2)18-12-8-9(14(16)17-6-3)7-11-13(12)15-11/h8,10-13,15H,4-7H2,1-3H3/t11-,12-,13-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C[C@@H](OC(CC)CC)[C@@H]2N[C@@H]2C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 253.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.1678 |