Learn More
Clorhidrato de (1R,4S)-sertralina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,4S) Sertraline Hydrochloride |
| CAS | 79896-32-5 |
| Fórmula molecular | C17H18Cl3N |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (1R,4S)-Sertraline HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13 |
| Peso molecular (g/mol) | 342.69 |