Learn More
Éster metílico del ácido (1R,4S)-rel-4-(acetilamino)-2-ciclopenteno-1-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R,4S)-rel-4-(Acetylamino)-2-cyclopentene-1-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 61865-49-4 |
| Fórmula molecular | C9H13NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | cis-(+/-)-4-(Acetylamino)-2-Cyclopentene-1-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO3/c1-6(11)10-8-4-3-7(5-8)9(12)13-2/h3-4,7-8H,5H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-,8+/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1C[C@@H](NC(=O)C)C=C1 |
| Nombre IUPAC | (1S,4R)-4-acetamidociclopent-2-eno-1-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 183.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0895 |