Learn More
(1R-4S)-N-[4-Cloro-5-(formilamino)-6-[[4-(hidroximetil)-2-ciclopenteno-1-il]amino]-2-pirimidinil]acetamida, TRC
Código de producto. 30368756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368756 500 mg 500 miligramos
30358747 100 mg 100 miligramos
30356641 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368756 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC366495500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136522-32-2
Fórmula molecular C13H16ClN5O3
Peso molecular (g/mol) 325.75
Sinónimo Acetamide, N-[4-chloro-5-(formylamino)-6-[[4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]amino]-2-pyrimidinyl]-, (1R-cis)-, N-[4-Chloro-5-formamido-6-[[(1R,4S)-4-(hydroxymethyl)cyclopent-2-en-1-yl]amino]pyrimidin-2-yl]acetamide
Nombre IUPAC N-[4-cloro-5-formamido-6-[[(1R,4S)-4-(hidroximetilciclopent-2-en-1-il]amino]pirimidina-2-il]acetamida
SMILES CC(=O)Nc1nc(Cl)c(NC=O)c(N[C@@H]2C[C@H](CO)C=C2)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R-4S)-N-(4-Chloro-5-(formylamino)-6-((4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl)amino)-2-pyrimidinyl)acetamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16ClN5O3/c1-7(22)16-13-18-11(14)10(15-6-21)12(19-13)17-9-3-2-8(4-9)5-20/h2-3,6,8-9,20H,4-5H2,1H3,(H,15,21)(H2,16,17,18,19,22)/t8-,9+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.0942