Learn More
(1R,4S)-1-Metil-4-(prop-1-en-2-il)ciclohex-2-en-1-ol, TRC
Código de producto. 30474517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474517 5 g 5 g
30479660 1 g 1 g
30467395 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474517 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3383405G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82769-01-5
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.23
Sinónimo (1R,4S)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-ol, (-)-(1R,4S)-p-Mentha-2,8-dien-1-ol, (-)-p-Mentha-2,8-dien-1-ol
Nombre IUPAC (1R,4S)-1-metil-4-prop-1-en-2-ilciclohex-2-en-1-ol
SMILES O[C@@]1(C)C=C[C@@H](C(C)=C)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,4S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-ol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O/c1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,6,9,11H,1,5,7H2,2-3H3/t9-,10+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.1201