Learn More
(1R,4S)-1,3,3-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-2-ona, TRC
Código de producto. 30449333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449333 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30449333 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79805025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Fenchone
CAS 7787-20-4
Fórmula molecular C10 H16 O
Cantidad 25 g
Sinónimo (-)-Fenchone, (1R,4S)-1,3,3-Trimethylnorbornan-2-one, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one','1,3,3-trimethyl-','(1R,4S)-, 2-Norbornanone','1,3,3-trimethyl-','(1R,4S)-(-)- (8CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one','1,3,3-trimethyl-','(1R)-, (1R)-(-)-Fenchone, (1R)-Fenchone, (1R,4S)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (R)-(-)-Fenchone, (R)-Fenchone, L-(-)-Fenchone, L-Fenchone, l-Fenchone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
SMILES C[C@@]12CC[C@@H](C1)C(C)(C)C2=O
Nombre IUPAC (1S,4R)-2,2,4-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ona
Peso molecular (g/mol) 152.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.1201