Learn More
(1R,4R)-N-Desmetil Sertralina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30136203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136203 10 mg 10 miligramos
30009118 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136203 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29210610MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 675126-09-7
Fórmula molecular C16 H15 Cl2 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 328.66
Sinónimo 1-Naphthalenamine, 4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), (1R,4R)-, 1-Naphthalenamine, 4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride, (1R,4R)- (9CI), (1R,4R)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, (1R,4R)-N-Desmethylsertraline hydrochloride, (1R,4R)-N-Desmethyl sertraline hydrochloride, (1R,4R)-Norsertraline hydrochloride
Nombre IUPAC (1R,4R)-4-(3,4-diclorofenilo)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.N[C@@H]1CC[C@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,4R)-Norsertraline hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15Cl2N.ClH/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13;/h1-5,7,9,11,16H,6,8,19H2;1H/t11-,16-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.0348