Learn More
Clorhidrato de (1R,4R)-4,6-dihidroxi-1-(hidroximetil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina, Mikromol™
Código de producto. 17973836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17973836 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17973836 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0081.280025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (1R,4R)-4,6-dihidroxi-1-(hidroximetil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride
CAS 2575516-68-4
Nombres de analitos o componentes (1R,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11H15NO3.ClH
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (1R,4R)-4,6-Dihydroxy-1-(hydroxymethyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO3.ClH/c1-12-5-11(15)9-4-7(14)2-3-8(9)10(12)6-13;/h2-4,10-11,13-15H,5-6H2,1H3;1H/t10-,11-;/m0./s1
SMILES Cl.CN1C[C@H](O)c2cc(O)ccc2[C@@H]1CO
Nombre IUPAC (1R,4R)-1-(hidroximetil)-2-metil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-4,6-diol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 245.7
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.0819 g/mol